Learn More
Sulfure de calcium, 99,9 % (à base de métaux à l’exception du Sr), Sr généralement de 500 ppm, Thermo Scientific Chemicals
67.60€ - 272.00€
Identifiants chimiques
CAS | 20548-54-3 |
---|---|
Formule moléculaire | CaS |
Poids moléculaire (g/mol) | 72.14 |
Numéro MDL | MFCD00015990 |
Clé InChI | AGVJBLHVMNHENQ-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 30182 |
Nom IUPAC | sulfanylidène calcium |
SMILES | [S--].[Ca++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11322218
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013121.06 |
5 g |
67.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11302218
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013121.14 |
25 g |
272.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as luminous paint, depilatory, lubricant additive, ore dressing and flotation agent and as an arsenic-free hydrogen sulfide. It is also used as a depilatory in the tanning industry and in cosmetics, in homeopathy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
20548-54-3 | |
72.14 | |
AGVJBLHVMNHENQ-UHFFFAOYSA-N | |
sulfanylidène calcium |
CaS | |
MFCD00015990 | |
30182 | |
[S--].[Ca++] |
Spécification
Calcium sulfide | |
20548-54-3 | |
(à base de métaux à l’exception du Sr), Sr généralement de 500 ppm | |
MFCD00015990 | |
14,1707 | |
AGVJBLHVMNHENQ-UHFFFAOYSA-N | |
sulfanylidène calcium | |
30182 | |
99.9% | |
Moisture sensitive |
(decomposition) | |
Poudre | |
CaS | |
UN3134 | |
Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol | |
[S--].[Ca++] | |
72.14 | |
72.14 | |
Stench | |
2.5 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H261-H315-H319-H335
Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H315-H319-H335-H500
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :4,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 243-873-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only