Learn More
Sulfure de calcium, 99,9 % (à base de métaux à l’exception du Sr), Sr généralement de 500 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11322218
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
It is used as luminous paint, depilatory, lubricant additive, ore dressing and flotation agent and as an arsenic-free hydrogen sulfide. It is also used as a depilatory in the tanning industry and in cosmetics, in homeopathy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20548-54-3
Formule moléculaire CaS
Poids moléculaire (g/mol) 72.14
Numéro MDL MFCD00015990
Clé InChI AGVJBLHVMNHENQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 30182
Nom IUPAC sulfanylidène calcium
SMILES [S--].[Ca++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium sulfide
Point de fusion (decomposition)
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (à base de métaux à l’exception du Sr), Sr généralement de 500 ppm
Numéro UN UN3134
Merck Index 14,1707
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol
Poids de la formule 72.14
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Stench
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 2.5 g/mL