Learn More
Sulfate de calcium anhydre, Puratronic™, 99,993 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
52.00€ - 554.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7778-18-9 |
---|---|
Formule moléculaire | CaO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.13 |
Numéro MDL | MFCD00010912 |
Clé InChI | OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium sulfate, drierite, gypsum, sulfuric acid, calcium salt 1:1, karstenite, calcium sulphate, anhydrous gypsum, plaster of paris, anhydrous calcium sulfate, calcium sulfate, anhydrous |
CID PubChem | 24497 |
ChEBI | CHEBI:31346 |
Nom IUPAC | calcium sulfate |
SMILES | [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11326138
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011116.04 |
2 g |
52.00€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11336138
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011116.09 |
10 g |
158.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11346138
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011116.18 |
50 g |
554.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Calcium sulfate, anhydrous is used as adhesives and sealant chemical, Fillers, Fuels and fuel additives, Intermediates, Process regulators, Agricultural Products, Building/Construction Materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7778-18-9 | |
136.13 | |
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L | |
24497 | |
calcium sulfate |
CaO4S | |
MFCD00010912 | |
calcium sulfate, drierite, gypsum, sulfuric acid, calcium salt 1:1, karstenite, calcium sulphate, anhydrous gypsum, plaster of paris, anhydrous calcium sulfate, calcium sulfate, anhydrous | |
CHEBI:31346 | |
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Spécification
Calcium sulfate | |
Anhydrous | |
Blanc | |
(Base des métaux) | |
CaSO4 | |
14,1706 | |
Soluble in water,ammonium salts,sodium thiosulfate & glycerin. | |
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
136.13 | |
CHEBI:31346 | |
99.993% | |
Odorless | |
2.960 g/mL |
1450°C | |
7778-18-9 | |
Poudre | |
CaO4S | |
MFCD00010912 | |
calcium sulfate, drierite, gypsum, sulfuric acid, calcium salt 1:1, karstenite, calcium sulphate, anhydrous gypsum, plaster of paris, anhydrous calcium sulfate, calcium sulfate, anhydrous | |
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L | |
calcium sulfate | |
24497 | |
136.14 | |
Puratronic™ | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement
P280-P305+P351+P338-P362-P321-P332+P313-P337+P313
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Take off contaminated clothing and wash before reuse.
Specific treatment (see ... on this label).
If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-900-3
missing translation for 'rtecsNumber' : WS6920000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only