Learn More
Sulfate de calcium anhydre, Puratronic™, 99,993 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11336138
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Calcium sulfate, anhydrous is used as adhesives and sealant chemical, Fillers, Fuels and fuel additives, Intermediates, Process regulators, Agricultural Products, Building/Construction Materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-18-9
Formule moléculaire CaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 136.13
Numéro MDL MFCD00010912
Clé InChI OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium sulfate, drierite, gypsum, sulfuric acid, calcium salt 1:1, karstenite, calcium sulphate, anhydrous gypsum, plaster of paris, anhydrous calcium sulfate, calcium sulfate, anhydrous
CID PubChem 24497
ChEBI CHEBI:31346
Nom IUPAC calcium ; sulfate
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium sulfate
Point de fusion 1450°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire CaSO4
Merck Index 14,1706
Informations sur la solubilité Soluble in water,ammonium salts,sodium thiosulfate & glycerin.
Poids de la formule 136.14
Pourcentage de pureté 99.993%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.960 g/mL