Learn More
Silicate de calcium, méta, 99 % (à base des métaux), Thermo Scientific™
32.35€ - 379.00€
Identifiants chimiques
CAS 10101-39-0
Formule moléculaire CaO3Si
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00015979
Clé InChI OYACROKNLOSFPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium metasilicate, wollastonite, aedelforsite, casiflux, cab-o-lite, gillebachite, wollastokup, calcium silicon oxide, florite, fuwalip
CID PubChem 26370
Nom IUPAC calcium ; dioxydo(oxo)silane
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[Ca+2]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11308747
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
035843.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15161995
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
035843.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11398737
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
035843.36
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
10101-39-0
116.16
OYACROKNLOSFPA-UHFFFAOYSA-N
26370
[O-][Si](=O)[O-].[Ca+2]
CaO3Si
MFCD00015979
calcium metasilicate, wollastonite, aedelforsite, casiflux, cab-o-lite, gillebachite, wollastokup, calcium silicon oxide, florite, fuwalip
calcium ; dioxydo(oxo)silane
Spécification
Calcium silicate
meta
Blanc
99%
MFCD00015979
Insoluble in water.
[O-][Si](=O)[O-].[Ca+2]
116.16
116.16
White powder
1540°C
10101-39-0
Poudre
CaO3Si
calcium metasilicate, wollastonite, aedelforsite, casiflux, cab-o-lite, gillebachite, wollastokup, calcium silicon oxide, florite, fuwalip
OYACROKNLOSFPA-UHFFFAOYSA-N
calcium ; dioxydo(oxo)silane
26370
Odorless
2.9 g/cm3 at 20°C
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280i-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P501c
H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-250-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante