Learn More
Silicate de calcium, méta, 99 % (à base des métaux), Thermo Scientific™
Code produit. 15161995
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10101-39-0
Formule moléculaire CaO3Si
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00015979
Clé InChI OYACROKNLOSFPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium metasilicate, wollastonite, aedelforsite, casiflux, cab-o-lite, gillebachite, wollastokup, calcium silicon oxide, florite, fuwalip
CID PubChem 26370
Nom IUPAC calcium ; dioxydo(oxo)silane
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium silicate
Point de fusion 1540°C
Note relative au nom meta
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 116.16
Odeur Odorless
Aspect White powder
Densité 2.9 g/cm3 at 20°C