Learn More
Grenaille de calcium, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific™
19.79€ - 352.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-70-2 |
---|---|
Formule moléculaire | Ca |
Poids moléculaire (g/mol) | 40.08 |
Numéro MDL | MFCD00010897 MFCD00085314 |
Clé InChI | OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate |
CID PubChem | 5460341 |
ChEBI | CHEBI:29320 |
Nom IUPAC | calcium |
SMILES | [Ca] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11351178
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010127.06 |
5 g | N/A | ||||||
11371178
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010127.18 |
50 g | N/A | ||||||
11361178
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010127.30 |
250 g | N/A | ||||||
11341178
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010127.95 |
2 x 500 g | N/A | ||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
7440-70-2 | |
40.08 | |
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N | |
5460341 | |
calcium |
Ca | |
MFCD00010897 MFCD00085314 | |
unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate | |
CHEBI:29320 | |
[Ca] |
Spécification
Calcium | |
7440-70-2 | |
99.5% (Metals basis) | |
MFCD00010897 MFCD00085314 | |
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N | |
calcium | |
5460341 | |
Odorless | |
Shot, redistillé, 1 cm (0,4 po) & moins |
Blanc argenté | |
Silvery-white shot | |
Ca | |
unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate | |
[Ca] | |
40.08 | |
CHEBI:29320 | |
0 hPa |
Sécurité et traitement
P223-P231+P232-P280-P335+P334-P370+P378q-P501c
H261
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.3, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 213-179-5
missing translation for 'rtecsNumber' : EV8040000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante
- Calcium shot
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
- H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
Conseils de prudence
- P232-Protéger de l'humidité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .