Learn More
Phosphate de calcium, dibasique dihydraté, 98+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
42.80€ - 144.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-77-7 |
---|---|
Formule moléculaire | CaHO4P·2H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 172.09 |
Numéro MDL | MFCD00149621 |
Clé InChI | XAAHAAMILDNBPS-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium hydrogenphosphate dihydrate, calcium hydrogen phosphate dihydrate, unii-o7tsz97gep, calcium monohydrogen phosphate dihydrate, o7tsz97gep, calcium phosphate dibasic dihydrate, dibasic calcium phosphate dihydrate, phosphoric acid, calcium salt 1:1 , dihydrate, brushite, aksepillen |
CID PubChem | 104805 |
ChEBI | CHEBI:4496 |
Nom IUPAC | calcium ; phosphate d’hydrogène ; dihydrate |
SMILES | O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Ca+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10549423
|
Thermo Scientific Acros
389830010 |
1 kg | Flacon en plastique |
42.80€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10330584
|
Thermo Scientific
389830050 |
5 kg | Récipient en plastique |
144.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7789-77-7 | |
172.09 | |
XAAHAAMILDNBPS-UHFFFAOYSA-L | |
104805 | |
calcium ; phosphate d’hydrogène ; dihydrate |
CaHO4P·2H2O | |
MFCD00149621 | |
calcium hydrogenphosphate dihydrate, calcium hydrogen phosphate dihydrate, unii-o7tsz97gep, calcium monohydrogen phosphate dihydrate, o7tsz97gep, calcium phosphate dibasic dihydrate, dibasic calcium phosphate dihydrate, phosphoric acid, calcium salt 1:1 , dihydrate, brushite, aksepillen | |
CHEBI:4496 | |
O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Ca+2] |
Spécification
Calcium phosphate, dibasic dihydrate | |
Blanc | |
98.0 to 105% (on dried substance) (Complexometry) | |
CaHPO4·2H2O | |
calcium hydrogenphosphate dihydrate, calcium hydrogen phosphate dihydrate, unii-o7tsz97gep, calcium monohydrogen phosphate dihydrate, o7tsz97gep, calcium phosphate dibasic dihydrate, dibasic calcium phosphate dihydrate, phosphoric acid, calcium salt 1:1 , dihydrate, brushite, aksepillen | |
XAAHAAMILDNBPS-UHFFFAOYSA-L | |
calcium ; phosphate d’hydrogène ; dihydrate | |
104805 | |
172.09 | |
Extra pur | |
24.5% to 26.5% (800°C) |
7789-77-7 | |
Poudre | |
CaHO4P·2H2O | |
MFCD00149621 | |
Solubility in water: 0.2g/L (25°C) | |
O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Ca+2] | |
172.09 | |
CHEBI:4496 | |
≥98% | |
Calcium: positive, Phosphate: positive |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Calcium phosphate, dibasic dihydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only