Learn More
Phosphate de calcium, dibasique dihydraté, 98+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10330584
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-77-7
Formule moléculaire CaHO42H2O
Poids moléculaire (g/mol) 172.09
Numéro MDL MFCD00149621
Clé InChI XAAHAAMILDNBPS-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium hydrogenphosphate dihydrate, calcium hydrogen phosphate dihydrate, unii-o7tsz97gep, calcium monohydrogen phosphate dihydrate, o7tsz97gep, calcium phosphate dibasic dihydrate, dibasic calcium phosphate dihydrate, phosphoric acid, calcium salt 1:1 , dihydrate, brushite, aksepillen
CID PubChem 104805
ChEBI CHEBI:4496
Nom IUPAC calcium ; phosphate d’hydrogène ; dihydrate
SMILES O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium phosphate, dibasic dihydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 98.0 to 105% (on dried substance) (Complexometry)
Formule linéaire CaHPO4·2H2O
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.2g/L (25°C)
Poids de la formule 172.09
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Extra pur
Identification Calcium: positive, Phosphate: positive
Perte par calcination 24.5% to 26.5% (800°C)
Conditionnement Récipient en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium phosphate, dibasic dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.