Learn More
Phosphate de calcium, dibasique, 97 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
16.40€ - 340.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7757-93-9 |
---|---|
Formule moléculaire | CaHO4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.06 |
Numéro MDL | MFCD00010909 |
Clé InChI | FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1 |
CID PubChem | 24441 |
ChEBI | CHEBI:32596 |
Nom IUPAC | calcium hydrogen phosphate |
SMILES | [Ca++].OP([O-])([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10318400
|
Thermo Scientific Acros
215710250 |
25 g | Flacon en plastique |
16.40€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10770911
|
Thermo Scientific Acros
215710010 |
1 kg | Flacon en plastique |
107.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11375922
|
Thermo Scientific Acros
215710050 |
5 kg | Récipient en plastique |
340.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7757-93-9 | |
136.06 | |
FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L | |
24441 | |
calcium hydrogen phosphate |
CaHO4P | |
MFCD00010909 | |
calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1 | |
CHEBI:32596 | |
[Ca++].OP([O-])([O-])=O |
Spécification
Calcium phosphate, dibasic | |
Blanc | |
96% min. (Complexometry) | |
CaHPO4 | |
15,1694 | |
Solubility in water: 0.1g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol | |
[Ca++].OP([O-])([O-])=O | |
136.06 | |
CHEBI:32596 | |
97% |
7757-93-9 | |
Poudre | |
CaHO4P | |
MFCD00010909 | |
calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1 | |
FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L | |
calcium hydrogen phosphate | |
24441 | |
136.06 | |
Pures |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-826-1
RUO – Research Use Only