Learn More
Phosphate de calcium, dibasique, 97 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Calcium phosphate, dibasic |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 1 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (Complexometry) |
Formule linéaire | CaHPO4 |
Merck Index | 15,1694 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 0.1g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
Poids de la formule | 136.06 |
Pourcentage de pureté | 97% |