Learn More
Phosphate de calcium, dibasique, 98+ %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
26.30€ - 82.90€
Identifiants chimiques
CAS | 7757-93-9 |
---|---|
Formule moléculaire | CaHO4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.06 |
Numéro MDL | MFCD00010909 |
Clé InChI | FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1 |
CID PubChem | 24441 |
ChEBI | CHEBI:32596 |
Nom IUPAC | calcium hydrogen phosphate |
SMILES | [Ca++].OP([O-])([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12675027
|
Thermo Scientific Acros
446430500 |
50 g | Flacon en plastique |
26.30€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12665027
|
Thermo Scientific Acros
446432500 |
250 g | Flacon en plastique |
82.90€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologiqueIdentifiants chimiques
7757-93-9 | |
136.06 | |
FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L | |
24441 | |
calcium hydrogen phosphate |
CaHO4P | |
MFCD00010909 | |
calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1 | |
CHEBI:32596 | |
[Ca++].OP([O-])([O-])=O |
Spécification
Calcium phosphate, dibasic | |
98.0 to 103% (Complexometry) | |
CaHPO4 | |
15,1694 | |
Solubility in water: 0.1g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol | |
[Ca++].OP([O-])([O-])=O | |
136.06 | |
CHEBI:32596 | |
≥98% |
7757-93-9 | |
CaHO4P | |
MFCD00010909 | |
calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1 | |
FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L | |
calcium hydrogen phosphate | |
24441 | |
136.06 | |
Analytique |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-826-1
RUO – Research Use Only