Learn More
Phosphate de calcium, dibasique, 98+ %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 12665027
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-93-9
Formule moléculaire CaHO4P
Poids moléculaire (g/mol) 136.06
Numéro MDL MFCD00010909
Clé InChI FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1
CID PubChem 24441
ChEBI CHEBI:32596
Nom IUPAC Hydrogénophosphate de calcium
SMILES [Ca++].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium phosphate, dibasic
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 98.0 to 103% (Complexometry)
Formule linéaire CaHPO4
Merck Index 15,1694
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.1g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 136.06
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Identifiant produit
  • Calcium phosphate, dibasic