Learn More
Oxyde de calcium, Honeywell Fluka™
Puriss., conforme aux normes analytiques de FCC, 96 à 100,5 % (ex substance allumée), poudre (fine)
36.40€ - 224.35€
Identifiants chimiques
CAS | 1305-78-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CaO |
Poids moléculaire (g/mol) | 56.08 |
Numéro MDL | MFCD00010911 |
Clé InChI | BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx |
CID PubChem | 14778 |
ChEBI | CHEBI:31344 |
SMILES | [O--].[Ca++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15681090
|
Honeywell-Fluka
12047-1KG |
1 kg |
36.40€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15691090
|
Honeywell-Fluka
12047-2.5KG |
2.5 kg |
63.33€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15611100
|
Honeywell-Fluka
12047-5KG |
5 kg | N/A | ||||||
15621100
|
Honeywell-Fluka
12047-6X1KG |
6 x 1 kg |
224.35€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15601100
|
Honeywell Fluka
12047-20KG |
20 kg | N/A | ||||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
1305-78-8 | |
56.08 | |
BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N | |
14778 | |
[O--].[Ca++] |
CaO | |
MFCD00010911 | |
calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx | |
CHEBI:31344 |
Spécification
Calcium Oxide | |
1305-78-8 | |
CaO | |
MFCD00010911 | |
calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx | |
[O--].[Ca++] | |
56.08 | |
CHEBI:31344 | |
96 to 100.5% (ex ignited substance) | |
3.3g/mL at 25°C |
Meets analytical specification of FCC | |
Fine Powder | |
CaO | |
1910 | |
BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N | |
oxocalcium | |
14778 | |
56.08g/mol | |
puriss. |
Sécurité et traitement
P261-P280-P305 + P351 + P338
H315-H318-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 215-138-9
missing translation for 'rtecsNumber' : EW3100000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Calcium oxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Calcium oxide