Learn More
Oxyde de calcium, Honeywell Fluka™
Code produit. 15601100
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
5 kg
20 kg
6 x 1 kg
Puriss., conforme aux normes analytiques de FCC, 96 à 100,5 % (ex substance allumée), poudre (fine)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1305-78-8
Formule moléculaire CaO
Poids moléculaire (g/mol) 56.08
Numéro MDL MFCD00010911
Clé InChI BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
CID PubChem 14778
ChEBI CHEBI:31344
SMILES [O--].[Ca++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Oxide
Note relative au nom Meets analytical specification of FCC
Quantité 20 kg
Formule linéaire CaO
Numéro UN UN1910
Nom IUPAC calcium oxidandiide
Poids de la formule 56.08
Pourcentage de pureté 96 to 100.5% (ex ignited substance)
Qualité puriss.
Densité 3.3g/mL at 25°C