Learn More
Oxalate de calcium monohydraté, 98 %, extra-pur, Thermo Scientific Chemicals
28.30€ - 316.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5794-28-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H2CaO5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 146.11 |
Numéro MDL | MFCD00150039 |
Clé InChI | LQHWSGSWNOHVHO-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium oxalate monohydrate, unii-4pp86kk527, calcium hydrate oxalate, calcium ethanedioate hydrate 1:1:1, acmc-1bmv0, ethanedioic acid, calcium salt 1:1 , monohydrate, calcium oxalate monohydrate 100g, ethanedioic acid,calcium salt, hydrate 1:?:? |
CID PubChem | 165350 |
Nom IUPAC | calcium ; oxalate ; hydrate |
SMILES | O.[Ca++].[O-]C(=O)C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10537742
|
Thermo Scientific Acros
403880050 |
5 g | Flacon en verre |
28.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10442771
|
Thermo Scientific Acros
403885000 |
500 g | Flacon en verre |
97.40€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10197243
|
Thermo Scientific Acros
403880025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
316.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5794-28-5 | |
146.11 | |
LQHWSGSWNOHVHO-UHFFFAOYSA-L | |
165350 | |
O.[Ca++].[O-]C(=O)C([O-])=O |
C2H2CaO5 | |
MFCD00150039 | |
calcium oxalate monohydrate, unii-4pp86kk527, calcium hydrate oxalate, calcium ethanedioate hydrate 1:1:1, acmc-1bmv0, ethanedioic acid, calcium salt 1:1 , monohydrate, calcium oxalate monohydrate 100g, ethanedioic acid,calcium salt, hydrate 1:?:? | |
calcium ; oxalate ; hydrate |
Spécification
Calcium oxalate monohydrate | |
98% | |
Blanc | |
98% | |
(COO)2Ca·H2O | |
2811 | |
calcium oxalate monohydrate, unii-4pp86kk527, calcium hydrate oxalate, calcium ethanedioate hydrate 1:1:1, acmc-1bmv0, ethanedioic acid, calcium salt 1:1 , monohydrate, calcium oxalate monohydrate 100g, ethanedioic acid,calcium salt, hydrate 1:?:? | |
LQHWSGSWNOHVHO-UHFFFAOYSA-L | |
calcium ; oxalate ; hydrate | |
165350 | |
98% | |
13% max. (200°C) |
200.0°C | |
5794-28-5 | |
Poudre | |
C2H2CaO5 | |
MFCD00150039 | |
14, 1685 | |
Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: practically insoluble in acetic acid,soluble in dilute hcl or hno3 | |
O.[Ca++].[O-]C(=O)C([O-])=O | |
146.11 | |
146.11 | |
Extra pur |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- Calcium oxalate monohydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H312-Nocif par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
RUO – Research Use Only