Learn More
Oxalate de calcium monohydraté, 98 %, extra-pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10442771
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5794-28-5
Formule moléculaire C2H2CaO5
Poids moléculaire (g/mol) 146.11
Numéro MDL MFCD00150039
Clé InChI LQHWSGSWNOHVHO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium oxalate monohydrate, unii-4pp86kk527, calcium hydrate oxalate, calcium ethanedioate hydrate 1:1:1, acmc-1bmv0, ethanedioic acid, calcium salt 1:1 , monohydrate, calcium oxalate monohydrate 100g, ethanedioic acid,calcium salt, hydrate 1:?:?
CID PubChem 165350
Nom IUPAC calcium ; oxalate ; hydrate
SMILES O.[Ca++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium oxalate monohydrate
Point de fusion 200.0°C
Note relative au nom 98%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire (COO)2Ca·H2O
Numéro UN 2811
Merck Index 14, 1685
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: practically insoluble in acetic acid,soluble in dilute hcl or hno3
Poids de la formule 146.11
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur
Perte à la dessiccation 13% max. (200°C)
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium oxalate monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.