Learn More
Hydrate de nitrate de calcium, Puratronic™, 99,9995 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
48.30€ - 461.00€
Identifiants chimiques
CAS | 35054-52-5 |
---|---|
Formule moléculaire | CaN2O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 164.09 |
Numéro MDL | MFCD00149604 |
Clé InChI | ZCCIPPOKBCJFDN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | calcium nitrate hydrate, calcium hydrate dinitrate, acmc-20alid, calcium nitrate monohydrate, ca.2no3.h2o, nitric acid calcium salt hydrate, calcium nitrate-water 1/2/1, nitric acid, calciumsalt, hydrate 9ci |
CID PubChem | 16211464 |
SMILES | [Ca++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11435250
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044515.06 |
5 g |
48.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11445250
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044515.14 |
25 g |
158.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11455250
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044515.22 |
100 g |
461.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
35054-52-5 | |
164.09 | |
ZCCIPPOKBCJFDN-UHFFFAOYSA-N | |
16211464 |
CaN2O6 | |
MFCD00149604 | |
calcium nitrate hydrate, calcium hydrate dinitrate, acmc-20alid, calcium nitrate monohydrate, ca.2no3.h2o, nitric acid calcium salt hydrate, calcium nitrate-water 1/2/1, nitric acid, calciumsalt, hydrate 9ci | |
[Ca++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Spécification
132°C (decomposition) | |
42°C | |
Blanc | |
(Base des métaux) | |
Ca(NO3)2·xH2O | |
UN1454 | |
calcium nitrate hydrate, calcium hydrate dinitrate, acmc-20alid, calcium nitrate monohydrate, ca.2no3.h2o, nitric acid calcium salt hydrate, calcium nitrate-water 1/2/1, nitric acid, calciumsalt, hydrate 9ci | |
[Ca++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
164.09 | |
164.09 (Anhydrous) | |
Puratronic™ |
Calcium nitrate hydrate | |
35054-52-5 | |
Cristalline | |
CaN2O6 | |
MFCD00149604 | |
14,1682 | |
ZCCIPPOKBCJFDN-UHFFFAOYSA-N | |
calcium ; dinitrate ; hydrate | |
16211464 | |
99.9995% | |
1.82 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H302-H315-H319-H335
Peut aggraver un incendie ;
comburant.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P220-P221-P264b-P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P310-P330-P370+P378q-P501c
H272-H302-H318
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRATE DE CALCIUM
missing translation for 'einecsNumber' : 233-332-1
missing translation for 'rtecsNumber' : EW3000000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only