Learn More
Hydrate de nitrate de calcium, Puratronic™, 99,9995 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11435250
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35054-52-5
Formule moléculaire CaN2O6
Poids moléculaire (g/mol) 164.09
Numéro MDL MFCD00149604
Clé InChI ZCCIPPOKBCJFDN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium nitrate hydrate, calcium hydrate dinitrate, acmc-20alid, calcium nitrate monohydrate, ca.2no3.h2o, nitric acid calcium salt hydrate, calcium nitrate-water 1/2/1, nitric acid, calciumsalt, hydrate 9ci
CID PubChem 16211464
SMILES [Ca++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 132°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Calcium nitrate hydrate
Point de fusion 42°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire Ca(NO3)2·xH2O
Numéro UN UN1454
Merck Index 14,1682
Nom IUPAC calcium ; dinitrate ; hydrate
Poids de la formule 164.09 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9995%
Qualité Puratronic™
Densité 1.82 g/mL