Learn More
Oxyde de molybdène de calcium, Puratronic™, 99,9965 % (base métallique)
72.13€ - 285.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-82-4 |
---|---|
Formule moléculaire | CaMoO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 200.02 |
Numéro MDL | MFCD00015976 |
Clé InChI | BIOOACNPATUQFW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | calcium molybdate, molybdate, calcium, calcium molybdate vi, unii-q03c83v2an, calcium molybdenum oxide, molybdic acid h2moo4 , calcium salt 1:1, molybdate moo42-, calcium 1:1 , t-4, molybdate moo42-, calcium 1:1 , beta-4, calcium dioxido dioxo molybdenum, calcium 2+ molybdate |
CID PubChem | 24620 |
Nom IUPAC | calcium dioxomolybdenumbis(olate) |
SMILES | [Ca++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
7789-82-4 | |
200.02 | |
BIOOACNPATUQFW-UHFFFAOYSA-N | |
24620 | |
[Ca++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O |
CaMoO4 | |
MFCD00015976 | |
calcium molybdate, molybdate, calcium, calcium molybdate vi, unii-q03c83v2an, calcium molybdenum oxide, molybdic acid h2moo4 , calcium salt 1:1, molybdate moo42-, calcium 1:1 , t-4, molybdate moo42-, calcium 1:1 , beta-4, calcium dioxido dioxo molybdenum, calcium 2+ molybdate | |
calcium dioxomolybdenumbis(olate) |
Spécification
Calcium molybdenum oxide | |
7789-82-4 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00015976 | |
calcium molybdate, molybdate, calcium, calcium molybdate vi, unii-q03c83v2an, calcium molybdenum oxide, molybdic acid h2moo4 , calcium salt 1:1, molybdate moo42-, calcium 1:1 , t-4, molybdate moo42-, calcium 1:1 , beta-4, calcium dioxido dioxo molybdenum, calcium 2+ molybdate | |
[Ca++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O | |
200.02 | |
200.01 | |
Puratronic™ | |
4.38 g/mL to 4.53 g/mL |
965°C | |
Poudre | |
CaMoO4 | |
14,1681 | |
BIOOACNPATUQFW-UHFFFAOYSA-N | |
calcium dioxomolybdenumbis(olate) | |
24620 | |
99.9965% | |
Odorless |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 232-192-9
missing translation for 'rtecsNumber' : EW2975000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante