Learn More
Oxyde de molybdène de calcium, Puratronic™, 99,9965 % (base métallique)
Code produit. 11310929
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-82-4
Formule moléculaire CaMoO4
Poids moléculaire (g/mol) 200.02
Numéro MDL MFCD00015976
Clé InChI BIOOACNPATUQFW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium molybdate, molybdate, calcium, calcium molybdate vi, unii-q03c83v2an, calcium molybdenum oxide, molybdic acid h2moo4 , calcium salt 1:1, molybdate moo42-, calcium 1:1 , t-4, molybdate moo42-, calcium 1:1 , beta-4, calcium dioxido dioxo molybdenum, calcium 2+ molybdate
CID PubChem 24620
Nom IUPAC calcium dioxomolybdenumbis(olate)
SMILES [Ca++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium molybdenum oxide
Point de fusion 965°C
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,1681
Poids de la formule 200.01
Pourcentage de pureté 99.9965%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Densité 4.38 g/mL to 4.53 g/mL