Learn More
Oxyde de molybdène et de calcium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
37.39€ - 113.57€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-82-4 |
---|---|
Formule moléculaire | CaMoO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 200.02 |
Numéro MDL | MFCD00015976 |
Clé InChI | BIOOACNPATUQFW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | calcium molybdate, molybdate, calcium, calcium molybdate vi, unii-q03c83v2an, calcium molybdenum oxide, molybdic acid h2moo4 , calcium salt 1:1, molybdate moo42-, calcium 1:1 , t-4, molybdate moo42-, calcium 1:1 , beta-4, calcium dioxido dioxo molybdenum, calcium 2+ molybdate |
CID PubChem | 24620 |
SMILES | [Ca++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11340278
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043686.14 |
25 g |
37.39€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11330278
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043686.22 |
100 g |
113.57€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7789-82-4 | |
200.02 | |
BIOOACNPATUQFW-UHFFFAOYSA-N | |
24620 |
CaMoO4 | |
MFCD00015976 | |
calcium molybdate, molybdate, calcium, calcium molybdate vi, unii-q03c83v2an, calcium molybdenum oxide, molybdic acid h2moo4 , calcium salt 1:1, molybdate moo42-, calcium 1:1 , t-4, molybdate moo42-, calcium 1:1 , beta-4, calcium dioxido dioxo molybdenum, calcium 2+ molybdate | |
[Ca++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O |
Spécification
Calcium molybdenum oxide | |
7789-82-4 | |
Poudre | |
MFCD00015976 | |
calcium molybdate, molybdate, calcium, calcium molybdate vi, unii-q03c83v2an, calcium molybdenum oxide, molybdic acid h2moo4 , calcium salt 1:1, molybdate moo42-, calcium 1:1 , t-4, molybdate moo42-, calcium 1:1 , beta-4, calcium dioxido dioxo molybdenum, calcium 2+ molybdate | |
[Ca++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O | |
200.02 | |
200.01 | |
Odorless |
965°C | |
Blanc | |
CaMoO4 | |
14,1681 | |
BIOOACNPATUQFW-UHFFFAOYSA-N | |
calcium dioxomolybdenumbis(olate) | |
24620 | |
99% | |
4.45 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 232-192-9
missing translation for 'rtecsNumber' : EW2975000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only