Learn More
Oxyde de molybdène et de calcium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11330278
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-82-4
Formule moléculaire CaMoO4
Poids moléculaire (g/mol) 200.02
Numéro MDL MFCD00015976
Clé InChI BIOOACNPATUQFW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium molybdate, molybdate, calcium, calcium molybdate vi, unii-q03c83v2an, calcium molybdenum oxide, molybdic acid h2moo4 , calcium salt 1:1, molybdate moo42-, calcium 1:1 , t-4, molybdate moo42-, calcium 1:1 , beta-4, calcium dioxido dioxo molybdenum, calcium 2+ molybdate
CID PubChem 24620
SMILES [Ca++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium molybdenum oxide
Point de fusion 965°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Merck Index 14,1681
Nom IUPAC calcium ; dioxydo(dioxo)molybdène
Poids de la formule 200.01
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Densité 4.45 g/mL