Learn More
Iodure de calcium, ultra sec, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Sensible à la lumière et hygroscopique
214.00€ - 2034.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10102-68-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CaI2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 293.887 |
Numéro MDL | MFCD00010910 |
Clé InChI | UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g |
CID PubChem | 5462722 |
ChEBI | CHEBI:81718 |
Nom IUPAC | calcium ; diiodure |
SMILES | [Ca+2].[I-].[I-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11315907
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043674.14 |
25 g |
214.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11335907
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043674.22 |
100 g |
555.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11325907
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043674.36 |
500 g |
2034.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Calcium iodide is used in photography. It is also used in cat food as a source of iodine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10102-68-8 | |
293.887 | |
UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L | |
5462722 | |
calcium ; diiodure |
CaI2 | |
MFCD00010910 | |
calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g | |
CHEBI:81718 | |
[Ca+2].[I-].[I-] |
Spécification
1100°C | |
784°C | |
Blanc à jaune | |
99.99% (Metal basis) | |
MFCD00010910 | |
Soluble in water,methanol,ethanol and acetone. Insoluble in ether. | |
[Ca+2].[I-].[I-] | |
293.887 | |
CHEBI:81718 | |
Hygroscopic; Light sensitive | |
3.95 g/cm3 at 20°C |
Calcium iodide | |
10102-68-8 | |
Poudre | |
CaI2 | |
calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g | |
UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L | |
calcium ; diiodure | |
5462722 | |
293.89 | |
Off-white to pale yellow powder or beads |
Sécurité et traitement
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 233-276-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only