Learn More
Iodure de calcium, ultra sec, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11325907
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Sensible à la lumière et hygroscopique
Calcium iodide is used in photography. It is also used in cat food as a source of iodine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-68-8
Formule moléculaire CaI2
Poids moléculaire (g/mol) 293.887
Numéro MDL MFCD00010910
Clé InChI UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g
CID PubChem 5462722
ChEBI CHEBI:81718
Nom IUPAC calcium ; diiodure
SMILES [Ca+2].[I-].[I-]
Spécification
Point d’ébullition 1100°C
Nom chimique ou matériau Calcium iodide
Point de fusion 784°C
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metal basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,ethanol and acetone. Insoluble in ether.
Poids de la formule 293.89
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Aspect Off-white to pale yellow powder or beads
Densité 3.956