Learn More
Hypochlorite de calcium, tech., Thermo Scientific Chemicals
Pour une utilisation dans les désodorisants, les agents oxydants et les agents de blanchiment.
21.15€ - 122.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7778-54-3 |
---|---|
Formule moléculaire | CaCl2O2 |
Numéro MDL | MFCD00010900 |
Clé InChI | ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | calcium hypochlorite, calcium hypochloride, bleaching powder, chlorinated lime, hypochlorous acid, calcium salt, caporit, losantin, pittchlor, pittcide, pittclor |
CID PubChem | 24504 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11319148
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042548.09 |
10 g | |||||||
11339148
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042548.30 |
250 g |
47.70€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15431817
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042548.0B |
1 kg |
122.00€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7778-54-3 | |
MFCD00010900 | |
calcium hypochlorite, calcium hypochloride, bleaching powder, chlorinated lime, hypochlorous acid, calcium salt, caporit, losantin, pittchlor, pittcide, pittclor |
CaCl2O2 | |
ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N | |
24504 |
Spécification
Calcium hypochlorite | |
Blanc | |
CaCl2O2 | |
calcium hypochlorite, calcium hypochloride, bleaching powder, chlorinated lime, hypochlorous acid, calcium salt, caporit, losantin, pittchlor, pittcide, pittclor | |
[O-]Cl.[O-]Cl.[Ca+2] | |
142.976 | |
142.98 | |
2.35g/cm3 at 20°C |
7778-54-3 | |
Granulaire | |
MFCD00010900 | |
ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N | |
calcium;dihypochlorite | |
24504 | |
White granular powder |
Sécurité et traitement
H272-H314-H400-H302 : May intensify fire; oxidizer. Causes severe skin burns and eye damage. Very toxic to aquatic life. Harmful if swallowed.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 5.1, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-908-7
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche