Learn More
Hypochlorite de calcium, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11319148
Click to view available options
Quantité:
10 g
250 g
1 kg
Pour une utilisation dans les désodorisants, les agents oxydants et les agents de blanchiment.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-54-3
Formule moléculaire CaCl2O2
Numéro MDL MFCD00010900
Clé InChI ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium hypochlorite, calcium hypochloride, bleaching powder, chlorinated lime, hypochlorous acid, calcium salt, caporit, losantin, pittchlor, pittcide, pittclor
CID PubChem 24504
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium hypochlorite
Couleur Blanc
Forme physique Granulaire
Quantité 10 g
SMILES [O-]Cl.[O-]Cl.[Ca+2]
Nom IUPAC calcium;dihypochlorite
Poids moléculaire (g/mol) 142.976
Poids de la formule 142.98
Aspect White granular powder
Densité 2.35g/cm3 at 20°C