Learn More
Hydroxyde de calcium, Réac. Ph. Eur., puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., réac. Ph. Eur.,≥ 96 %
39.95€ - 1484.99€
Identifiants chimiques
CAS | 1305-62-0 |
---|---|
Formule moléculaire | CaH2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.09 |
Numéro MDL | MFCD00010901 |
Clé InChI | AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid |
CID PubChem | 6093208 |
ChEBI | CHEBI:31341 |
Nom IUPAC | dihydroxyde de calcium |
SMILES | [OH-].[OH-].[Ca++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15613300
|
Honeywell-Fluka
31219-100G |
100 g |
39.95€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15643300
|
Honeywell-Fluka
31219-500G |
500 g |
58.39€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15623300
|
Honeywell-Fluka
31219-1KG |
1 kg |
95.30€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15653300
|
Honeywell-Fluka
31219-6X1KG |
6 x 1 kg |
528.04€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15633300
|
Honeywell-Fluka
31219-25KG |
25 kg |
1484.99€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
1305-62-0 | |
74.09 | |
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L | |
6093208 | |
dihydroxyde de calcium |
CaH2O2 | |
MFCD00010901 | |
calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid | |
CHEBI:31341 | |
[OH-].[OH-].[Ca++] |
Spécification
Calcium Hydroxide | |
1305-62-0 | |
Ca(OH)2 | |
NONH for all modes of transport | |
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L | |
dihydroxyde de calcium | |
6093208 | |
74.09g/mol | |
puriss. p.a. |
Reag. Ph. Eur. | |
CaH2O2 | |
MFCD00010901 | |
calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid | |
[OH-].[OH-].[Ca++] | |
74.09 | |
CHEBI:31341 | |
≥96% | |
2.24g/mL at 25°C |
Sécurité et traitement
P261-P280-P305 + P351 + P338
H315-H318-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 215-137-3
missing translation for 'rtecsNumber' : EW2800000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Calcium hydroxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Calcium dihydroxide