Learn More
Hydroxyde de calcium, Réac. Ph. Eur., puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Code produit. 15633300
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Puriss. p.a., réac. Ph. Eur.,≥ 96 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1305-62-0
Formule moléculaire CaH2O2
Poids moléculaire (g/mol) 74.09
Numéro MDL MFCD00010901
Clé InChI AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
CID PubChem 6093208
ChEBI CHEBI:31341
Nom IUPAC dihydroxyde de calcium
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Hydroxide
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Quantité 25 kg
Formule linéaire Ca(OH)2
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 74.09g/mol
Pourcentage de pureté ≥96%
Qualité puriss. p.a.
Densité 2.24g/mL at 25°C