Learn More
Hydrure de calcium, ca. 93 %, extra pur, pièces de 10 à 100 mm, jusqu’à 10 % de poudre, Thermo Scientific Chemicals
85.70€ - 930.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-78-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CaH2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 42.09 |
Numéro MDL | MFCD00010897 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10236880
|
Thermo Scientific Acros
199961000 |
100 g | Flacon en plastique |
85.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10012490
|
Thermo Scientific Acros
199965000 |
500 g | Flacon en plastique |
299.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13498438
|
Thermo Scientific Acros
199960025 |
2.5 kg | Flacon en plastique | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant, réactif de réductionIdentifiants chimiques
7789-78-8 | |
CaH2 | |
42.09 | |
MFCD00010897 |
Spécification
Calcium hydride | |
ca. 93% | |
Gris | |
92% min. (Total Ca) | |
CaH2 | |
01,105 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes with lower alcohols and carboxylic acid, soluble only in salt melts | |
42.09 | |
Extra pur | |
1.9000g/mL |
675.0°C | |
7789-78-8 | |
Grumeaux ou pièces irréguliers | |
CaH2 | |
MFCD00010897 | |
15,1674 | |
42.09 | |
∼93% | |
1.9 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Déclaration GHS P
Manipuler et stocker le contenu sous gaz inerte.
Protéger de l’humidité.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau.
Rincer à l’eau fraîche/poser une compresse humide.
EN CAS DE CONTACT AVEC
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 232-189-2
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Calcium hydride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
Conseils de prudence
- P223-Éviter tout contact avec l'eau.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P335+P334-Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
RUO – Research Use Only