Learn More
Hydrure de calcium, ca. 93 %, extra pur, pièces de 10 à 100 mm, jusqu’à 10 % de poudre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10236880
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant, réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-78-8
Formule moléculaire CaH2
Poids moléculaire (g/mol) 42.09
Numéro MDL MFCD00010897
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium hydride
Point de fusion 675.0°C
Note relative au nom ca. 93%
Couleur Gris
Forme physique Grumeaux ou pièces irréguliers
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 92% min. (Total Ca)
Formule linéaire CaH2
Fieser 01,105
Merck Index 15,1674
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes with lower alcohols and carboxylic acid, soluble only in salt melts
Poids de la formule 42.09
Pourcentage de pureté ∼93%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.9
Densité 1.9000g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium hydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
Conseils de prudence
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P335+P334-Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.