Learn More
Hydrure de calcium, 90 à 95 %, Thermo Scientific Chemicals
65.10€ - 295.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-78-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CaH2 |
Numéro MDL | MFCD00010897 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11393507
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
019106.14 |
25 g |
65.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11313517
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
019106.22 |
100 g |
125.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11303517
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
019106.36 |
500 g | |||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7789-78-8 | |
CaH2 | |
MFCD00010897 |
Spécification
Calcium hydride | |
7789-78-8 | |
CaH2 | |
Soluble in water and alcohol. Insoluble in benzene. | |
Moisture sensitive |
600°C (decomposition) | |
90-95% | |
MFCD00010897 | |
42.1 | |
1.9 |
Sécurité et traitement
P223-P231+P232-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P335+P334-P362-P370+P378q-P501c
H260-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :4,3 ; Groupe d’emballage :I
missing translation for 'einecsNumber' : 232-189-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only