Learn More
Hydrure de calcium, 90 à 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11303517
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-78-8
Formule moléculaire CaH2
Numéro MDL MFCD00010897
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium hydride
Point de fusion 600°C (decomposition)
Quantité 500 g
Numéro UN UN1404
Merck Index 14,1672
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol. Insoluble in benzene.
Poids de la formule 42.1
Pourcentage de pureté 90 to 95%
Odeur Odorless
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.900