Learn More
DL-glycérate de calcium dihydraté, Thermo Scientific Chemicals
82.00€ - 316.00€
Identifiants chimiques
CAS | 67525-74-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H5O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 105.07 |
Numéro MDL | MFCD00149289,MFCD00149288,MFCD00149289 |
Clé InChI | RBNPOMFGQQGHHO-UWTATZPHSA-M |
Synonyme | calciumdl-glycerate |
CID PubChem | 131883203 |
Nom IUPAC | (2R)-2,3-dihydroxypropanoate |
SMILES | OC[C@@H](O)C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11398035
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08214.03 |
1 g |
82.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11308045
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08214.06 |
5 g |
316.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
SolubilitéSoluble dans l’eau froide et dans l’eau chaude.
Remarques
Stocker à 4°C. Les matériaux incompatibles sont les agents oxydants forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
67525-74-0 | |
105.07 | |
RBNPOMFGQQGHHO-UWTATZPHSA-M | |
131883203 | |
OC[C@@H](O)C([O-])=O |
C3H5O4 | |
MFCD00149289,MFCD00149288,MFCD00149289 | |
calciumdl-glycerate | |
(2R)-2,3-dihydroxypropanoate |
Spécification
Calcium DL-glycerate dihydrate | |
67525-74-0 | |
MFCD00149289,MFCD00149288,MFCD00149289 | |
14,4483 | |
Soluble in cold and hot water. | |
OC[C@@H](O)C([O-])=O | |
105.07 | |
286.26 (250.23 Anhydrous) |
∽140°C (decomposition) | |
C3H5O4 | |
4614104 | |
calciumdl-glycerate | |
RBNPOMFGQQGHHO-UWTATZPHSA-M | |
(2R)-2,3-dihydroxypropanoate | |
131883203 |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 282-247-6
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only