Learn More
DL-glycérate de calcium dihydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11398035
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau froide et dans l’eau chaude.
Remarques
Stocker à 4°C. Les matériaux incompatibles sont les agents oxydants forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67525-74-0
Formule moléculaire C3H5O4
Poids moléculaire (g/mol) 105.07
Numéro MDL MFCD00149289,MFCD00149288,MFCD00149289
Clé InChI RBNPOMFGQQGHHO-UWTATZPHSA-M
Synonyme calciumdl-glycerate
CID PubChem 131883203
Nom IUPAC (2R)-2,3-dihydroxypropanoate
SMILES OC[C@@H](O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium DL-glycerate dihydrate
Point de fusion ∽140°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 4614104
Merck Index 14,4483
Informations sur la solubilité Soluble in cold and hot water.
Poids de la formule 286.26 (250.23 Anhydrous)