Learn More
Chlorure de calcium, technique, fusionné, grumeaux poreux, Fisher Chemical
22.89€ - 68.55€
Identifiants chimiques
CAS | 10043-52-4 |
---|---|
Formule moléculaire | CaCl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 110.98 |
Numéro MDL | 10903 |
Clé InChI | UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | dichlorure de calcium |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Ca++] |
Description
Identifiants chimiques
10043-52-4 | |
110.98 | |
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L | |
[Cl-].[Cl-].[Ca++] |
CaCl2 | |
10903 | |
dichlorure de calcium |
Spécification
1600°C | |
10043-52-4 | |
8 to 10 | |
CaCl2 | |
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L | |
dichlorure de calcium | |
110.99g/mol |
782°C | |
Beige | |
Solide | |
10903 | |
[Cl-].[Cl-].[Ca++] | |
110.98 | |
Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Calcium chloride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.