Learn More
Chlorure de calcium, technique, fusionné, grumeaux poreux, Fisher Chemical
Code produit. 10630341
Click to view available options
Quantité:
1 kg
3 kg
Identifiants chimiques
CAS 10043-52-4
Formule moléculaire CaCl2
Poids moléculaire (g/mol) 110.98
Numéro MDL 10903
Clé InChI UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC dichlorure de calcium
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Spécification
Point d’ébullition 1600°C
Point de fusion 782°C
Couleur Beige
pH 8 to 10
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Poids de la formule 110.99g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.