Learn More
Chlorure de calcium, dihydraté, granulaire, A.C.S., BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et en industrie spécialisée
194.00€ - 645.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10035-04-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CaCl2·2H2O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15517904
|
Avantor J.T.Baker
1332-01 |
500 g | Flacon poly |
194.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15527904
|
Avantor J.T.Baker
1332-05 |
2.5 kg | Poly Bottle |
645.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
10035-04-8 | |
CaCl2·2H2O |
Spécification
Calcium Chloride | |
10035-04-8 | |
CaCl2·2H2O | |
Réactif BAKER ANALYZED™ ACS |
Dihydrate | |
Granulaire | |
147.01 | |
1L = 0.84kg |