Learn More
Chlorure de calcium, dihydraté, granulaire, A.C.S., BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Code produit. 15527904
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Identifiants chimiques
CAS 10035-04-8
Formule moléculaire CaCl2·2H2O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Chloride
Note relative au nom Dihydrate
Forme physique Granules
Quantité 2.5 kg
Poids de la formule 147.01
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED™
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 0.84kg