Learn More
Carbonate de calcium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
85.40€ - 196.00€
Identifiants chimiques
CAS 471-34-1
Formule moléculaire CCaO3
Poids moléculaire (g/mol) 100.09
Numéro MDL MFCD00010906
Clé InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC carbonate de calcium
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10508230
Afficher les documents
Fisher Chemical
C/1120/50
250 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10448400
Afficher les documents
Fisher Chemical
C/1120/53
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10263850
Afficher les documents
Fisher Chemical
C/1120/60
1 kg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Identifiants chimiques
471-34-1
100.09
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
[Ca++].[O-]C([O-])=O
CCaO3
MFCD00010906
carbonate de calcium
Spécification
825°C
Blanc
Solide
MFCD00010906
[Ca++].[O-]C([O-])=O
100.09
Récipient de poudre en plastique
471-34-1
8 to 9
CCaO3
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
carbonate de calcium
100.09g/mol
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Calcium carbonate