Learn More
Carbonate de calcium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10263850
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
Identifiants chimiques
CAS 471-34-1
Formule moléculaire CCaO3
Poids moléculaire (g/mol) 100.09
Numéro MDL MFCD00010906
Clé InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC carbonate de calcium
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Point de fusion 825°C
Couleur Blanc
pH 8 to 9
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Poids de la formule 100.09g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Identifiant produit
  • Calcium carbonate