Learn More
Bromure de calcium, ultra sec, 99,978 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
59.80€ - 158.79€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-41-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Br2Ca |
Poids moléculaire (g/mol) | 199.886 |
Numéro MDL | MFCD00010902 |
Clé InChI | WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium bromide, calcium dibromide, kalziumbromid, brocal, 87cny2eebh, ksc377c0p, calciumbromide, calcium 2+ dibromide, calcium bromide, anhydrous 10g |
CID PubChem | 5360316 |
ChEBI | CHEBI:31338 |
Nom IUPAC | calcium ; dibromure |
SMILES | [Ca+2].[Br-].[Br-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11373857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035684.03 |
1 g |
59.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11363857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035684.06 |
5 g |
158.79€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
CaBr2 is mainly used as a dense aqueous solution for drilling fluid. It is also used in neuroses medication, freezing mixtures, food preservatives, photography and fire retardants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Identifiants chimiques
7789-41-5 | |
199.886 | |
WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L | |
5360316 | |
calcium ; dibromure |
Br2Ca | |
MFCD00010902 | |
calcium bromide, calcium dibromide, kalziumbromid, brocal, 87cny2eebh, ksc377c0p, calciumbromide, calcium 2+ dibromide, calcium bromide, anhydrous 10g | |
CHEBI:31338 | |
[Ca+2].[Br-].[Br-] |
Spécification
806°C to 812°C | |
730°C | |
7789-41-5 | |
Billes | |
Br2Ca | |
MFCD00010902 | |
calcium bromide, calcium dibromide, kalziumbromid, brocal, 87cny2eebh, ksc377c0p, calciumbromide, calcium 2+ dibromide, calcium bromide, anhydrous 10g | |
WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L | |
calcium ; dibromure | |
5360316 | |
199.9 | |
Odorless | |
Hygroscopic |
Calcium bromide | |
Ultra dry | |
Blanc | |
(Base des métaux) | |
CaBr2 | |
14,1654 | |
It is soluble in water,alcohol and acetone. | |
[Ca+2].[Br-].[Br-] | |
199.886 | |
CHEBI:31338 | |
99.978% | |
Ampoule | |
3.353 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P280-P305+P351+P338-P310
H318
missing translation for 'einecsNumber' : 232-164-6
missing translation for 'rtecsNumber' : EV9328000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only