Learn More
Bromure de calcium, ultra sec, 99,978 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11363857
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
CaBr2 is mainly used as a dense aqueous solution for drilling fluid. It is also used in neuroses medication, freezing mixtures, food preservatives, photography and fire retardants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-41-5
Formule moléculaire Br2Ca
Poids moléculaire (g/mol) 199.886
Numéro MDL MFCD00010902
Clé InChI WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium bromide, calcium dibromide, kalziumbromid, brocal, 87cny2eebh, ksc377c0p, calciumbromide, calcium 2+ dibromide, calcium bromide, anhydrous 10g
CID PubChem 5360316
ChEBI CHEBI:31338
Nom IUPAC calcium ; dibromure
SMILES [Ca+2].[Br-].[Br-]
Spécification
Point d’ébullition 806°C to 812°C
Nom chimique ou matériau Calcium bromide
Point de fusion 730°C
Note relative au nom Ultra dry
Couleur Blanc
Forme physique Billes
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire CaBr2
Merck Index 14,1654
Informations sur la solubilité It is soluble in water,alcohol and acetone.
Poids de la formule 199.9
Pourcentage de pureté 99.978%
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.353 g/mL