Learn More
Bromure de calcium hydraté, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
37.00€ - 82.10€
Identifiants chimiques
CAS | 71626-99-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Br2Ca |
Poids moléculaire (g/mol) | 199.89 |
Numéro MDL | MFCD00149608 |
Clé InChI | WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | calcium dibromide |
SMILES | [Ca++].[Br-].[Br-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11343487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018820.06 |
5 g |
37.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11353487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018820.22 |
100 g |
48.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11333487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018820.36 |
500 g |
82.10€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Calcium bromide hydrate is used as freezing mixtures, food preservatives and photography. Its aqueous solution is used in drilling fluids and fire retardants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
71626-99-8 | |
199.89 | |
WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L | |
[Ca++].[Br-].[Br-] |
Br2Ca | |
MFCD00149608 | |
calcium dibromide |
Spécification
Calcium bromide hydrate | |
Blanc | |
95.0% | |
MFCD00149608 | |
WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L | |
calcium dibromide | |
199.90 (Anhydrous) | |
White powder |
71626-99-8 | |
Poudre | |
Br2Ca | |
Soluble in water. | |
[Ca++].[Br-].[Br-] | |
199.89 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
P280-P305+P351+P338-P310
H318
missing translation for 'einecsNumber' : 232-164-6
missing translation for 'rtecsNumber' : EV9328000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche