Learn More
Bromure de calcium hydraté, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11333487
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Calcium bromide hydrate is used as freezing mixtures, food preservatives and photography. Its aqueous solution is used in drilling fluids and fire retardants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71626-99-8
Formule moléculaire Br2Ca
Poids moléculaire (g/mol) 199.89
Numéro MDL MFCD00149608
Clé InChI WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC calcium dibromide
SMILES [Ca++].[Br-].[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium bromide hydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 95.0%
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 199.90 (Anhydrous)
Odeur Odorless
Aspect White powder
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium bromide hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Calcium bromide, hydrate