Learn More
Calcium, 99 %, granulaire, Thermo Scientific Chemicals
42.81€ - 695.00€
Identifiants chimiques
CAS 7440-70-2
Formule moléculaire Ca
Poids moléculaire (g/mol) 40.08
Numéro MDL MFCD00010897 MFCD00085314
Clé InChI OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
CID PubChem 5460341
ChEBI CHEBI:29320
Nom IUPAC calcium
SMILES [Ca]
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10579253
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
201180050
5 g Flacon en verre
42.81€
5g
10338580
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
201181000
100 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10226450
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
201185000
500 g Flacon en verre
202.01€
500g
10053953
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
201180025
2.5 kg Récipient en plastique Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-70-2
40.08
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
5460341
calcium
Ca
MFCD00010897 MFCD00085314
unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
CHEBI:29320
[Ca]
Spécification
Calcium
99%
845.0°C
99%
Ca
05,89; 09,1634; 14,71
unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
[Ca]
40.08
CHEBI:29320
99%
Gris
7440-70-2
1484.0°C
Ca
MFCD00010897 MFCD00085314
15, 1648
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
calcium
5460341
40.07
Granulés
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Handle under inert gas. Protect from moisture.
Keep away from any possible contact with water, because of violent reaction and possible flash fire.
Brush off loose particles from skin. Immerse in cool water/wrap in wet bandages.
In case of fire: Use CO2, dry chemical, or foam.
Store in a dry place. Store in a closed container.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-179-5
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Calcium
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.
  • P335+P334-Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser du dioxyde de carbone pour l'extinction.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.