Learn More
Calcium, 99 %, granulaire, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Calcium |
Couleur | Gris |
Note relative au nom | 99% |
Point de fusion | 845.0°C |
Point d’ébullition | 1484.0°C |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Formule linéaire | Ca |
Quantité | 2.5 kg |
Fieser | 05,89; 09,1634; 14,71 |
Merck Index | 15, 1648 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Calcium
- Dangers
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
- H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P223-Éviter tout contact avec l'eau.
- P335+P334-Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser du dioxyde de carbone pour l'extinction.
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.