Learn More
Fil de cadmium, 0,3 mm (0,013 po) de diamètre, Puratronic™, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific™
69.20€ - 241.00€
Identifiants chimiques
CAS 7440-43-9
Formule moléculaire Cd
Poids moléculaire (g/mol) 112.41
Numéro MDL MFCD00010914
Clé InChI BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
CID PubChem 23973
ChEBI CHEBI:22977
Nom IUPAC cadmium
SMILES [Cd]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11308688
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
041567.G2
2 m Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11398678
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
041567.G6
10 m Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-43-9
112.41
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
23973
cadmium
Cd
MFCD00010914
kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
CHEBI:22977
[Cd]
Spécification
Cadmium wire
7440-43-9
Cd
kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
[Cd]
112.41
CHEBI:22977
Puratronic™
Câble
0.3mm (0.013 in.) dia.
(Base des métaux)
MFCD00010914
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
cadmium
23973
99.999%
≈0.61g/m
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H330-H350-H372-H341-H361
Fatal if inhaled.
May cause cancer.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P304+P340-P308+P313-P310-P501c
H330-H341-H350-H361fd-H372-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 231-152-8
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante