Learn More
Fil de cadmium, 0,3 mm (0,013 po) de diamètre, Puratronic™, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific™
Code produit. 11308688
Click to view available options
Quantité:
10 m
2 m
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-43-9
Formule moléculaire Cd
Poids moléculaire (g/mol) 112.41
Numéro MDL MFCD00010914
Clé InChI BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
CID PubChem 23973
ChEBI CHEBI:22977
Nom IUPAC cadmium
SMILES [Cd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium wire
Note relative au nom 0.3mm (0.013 in.) dia.
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 2 m
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic™
Poids ≈0.61g/m
Forme Câble