Learn More
Sulfure de cadmium, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Dépôt sous vide
383.00€ - 1171.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1306-23-6 |
---|---|
Formule moléculaire | CdS |
Poids moléculaire (g/mol) | 144.47 |
Numéro MDL | MFCD00010922 |
Clé InChI | FRLJSGOEGLARCA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cadmium sulfide, cadmium sulphide, capsebon, orange cadmium, cadmopur yellow, jaune brilliant, aurora yellow, cadmium orange, cadmium yellow, ferro yellow |
CID PubChem | 14783 |
ChEBI | CHEBI:50833 |
Nom IUPAC | sulfanylidènecadmium |
SMILES | [S--].[Cd++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11344258
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041511.14 |
25 g |
383.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11334258
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041511.22 |
100 g |
1171.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1306-23-6 | |
144.47 | |
FRLJSGOEGLARCA-UHFFFAOYSA-N | |
14783 | |
sulfanylidènecadmium |
CdS | |
MFCD00010922 | |
cadmium sulfide, cadmium sulphide, capsebon, orange cadmium, cadmopur yellow, jaune brilliant, aurora yellow, cadmium orange, cadmium yellow, ferro yellow | |
CHEBI:50833 | |
[S--].[Cd++] |
Spécification
Cadmium sulfide | |
1306-23-6 | |
Grumeau fritté | |
CdS | |
UN3077 | |
cadmium sulfide, cadmium sulphide, capsebon, orange cadmium, cadmopur yellow, jaune brilliant, aurora yellow, cadmium orange, cadmium yellow, ferro yellow | |
[S--].[Cd++] | |
144.47 | |
CHEBI:50833 | |
99.99% | |
4.82 g/mL |
980°C (sublimation) | |
Orange | |
(Base des métaux) | |
MFCD00010922 | |
14,1628 | |
FRLJSGOEGLARCA-UHFFFAOYSA-N | |
sulfanylidènecadmium | |
14783 | |
144.46 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H350-H372-H341-H361-H302
May cause cancer.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Harmful if swallowed.
P201-P202-P260-P264b-P270-P281-P301+P312-P308+P313-P330-P501c
H302-H341-H350-H361fd-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-147-8
missing translation for 'rtecsNumber' : EV3150000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only